Electrodes pH - METTLER TOLEDO [FR]
Mettler Toledo est un fabricant d’instruments de mesures précises telles que les Electrodes pH, qui vous aideront dans de multiples applications comme le contrôle qualité et la production.
L’innovation, la qualité et le développement durable sont ses piliers.
Vous souhaitez bénéficier d’une offre spéciale ? Complétez ce formulaire avec vos coordonnées pour la recevoir !
Cliquez sur les questions pour découvrir la réponse.
![]() |
Quelle que soit la marque de l’électrode que vous possédez, ses performances diminuent avec le temps. Une électrode défectueuse peut considérablement affecter la précision de vos mesures. Le processus d’étalonnage vous permet d’évaluer les performances de votre électrode en fonction de deux paramètres essentiels : la pente et le point zéro (voir l’illustration). |
|
électrode de pH calibrée = équation théorique (électrode de pH idéale) |
La valeur de la pente doit se situer au-dessus de 95 % pour une température de 20° C. Le pH du point zéro doit être compris entre 6,5 et 7,5.
Certains facteurs réduisent les performances et la durée de vie d’une électrode : des échantillons corrosifs ou brûlants, une utilisation fréquente, des pH extrêmes (très acides ou alcalins), une électrode de pH non adaptée à l’échantillon, de mauvaises conditions de stockage (dans de l’eau distillée ou dans un endroit sec), un nettoyage insuffisant de l’électrode après utilisation.
Découvrez grâce à nos vidéos comment préparer votre électrode, mesurer efficacement, nettoyer votre électrode, stocker convenablement votre électrode.
Lorsque les performances d'un système de mesure de pH déclinent, la première étape consiste à identifier l'origine du problème.
Où se trouve le problème ?
Une fois l'instrument de mesure configuré de manière à lire les mV, plongez l'électrode dans le tampon de pH 7. La mesure doit être de 0 mV ± 30 mV avec une référence Ag/AgCl. Lisez ensuite un tampon de pH 4 ou 10 : le potentiel de la solution doit différer de plus de 150 mV de celui de la solution de pH 7. Dans le cas contraire, testez les éléments suivants.
Quelle est votre application ?
![]() |
Il existe différents types d'électrodes de pH pour les applications spéciales : non aqueuse, à faible conductivité, TRIS, etc. Vérifiez que les vôtres sont adaptées à vos applications. |
Tout est-il bien à sa place ?
![]() |
Il est parfois judicieux de vérifier les évidences : l'unité est bien reliée à la terre ou branchée à la prise murale. Les électrodes sont branchées dans les terminaux prévus à cet effet et sont fermement maintenues en place. L'instrument de mesure est correctement étalonné avec les tampons adaptés. Avant d'effectuer une mesure, vérifiez que le capuchon humidificateur et l'orifice de remplissage latéral ont été retirés ou ouverts (si un SafeLock™ est installé). Pensez à rincer les électrodes avec de l'eau déionisée avant de mesurer un autre tampon ou échantillon. |
Votre pH-Mètre fonctionne t-il correctement ?
![]() |
Testez le pH-mètre à l'aide du bouchon court-circuit (fourni) ou du jeu de prises test. Si elle ne définit pas le potentiel sur 0 mV, l'instrument est probablement défaillant. |
Quels tampons utilisez-vous ?
![]() |
Vérifiez que vous utilisez les tampons adaptés dans le bon ordre. Utilisez toujours des tampons frais. |
Les câbles et connecteurs sont-ils encore performants ?
![]() |
Testez votre câble amovible en le remplaçant par un câble identique. Si vous ne disposez pas de câble de rechange ou si vous utilisez une électrode précâblée, vérifiez si le signal varie en pliant le câble. Inspectez et nettoyez tous les connecteurs, y compris la prise de l'instrument de mesure. Si vous utilisez une électrode équipée d'une prise MultiPin™ ou S7, vérifiez que cette dernière ne contient pas de cristaux de KCl ou d'autres dépôts. Les connecteurs sales ou corrodés produisent des mesures erronées. |
Vérifiez-vous vos électrodes ?
![]() |
L'inspection visuelle de l'électrode peut souvent fournir des indices importants sur la cause du problème Solution de remplissage
Bulles d'air
Jonction obstruée
|
Visionnez cette vidéo pour apprendre à résoudre les problèmes les plus fréquents concernant les mesures du pH.