刀具的风险和解决方案
什么是理想中的安全刀具
在诸多刀具的使用风险中,使用更好的刀把只能解决很小一部分的问题,而大部分的问题来自于刀具的根本,刀片。所以您需要需要全新设计的刀片。
面临的状况 | 风险 |
|
刀片过于锋利或变钝 | 增加划伤的风险 | ✔ | ||
刀片上保养油和润滑油 | 化学反应 | ✔ | ||
刀具不符合人体工程学 | 重复性拉伤 | ✔ | ||
刀片导电 | 伤害电气元件 | ✔ | ||
更换刀片 | 更换刀片时产生划伤 | ✔ | ||
刀片产生化学反应 | 伤害物料 | ✔ | ||
刀片在不用时仍然暴露在外 | 产生划伤 | ✔ | ||
刀片生锈 | 和物料产生化学反应并有划伤的风险 | ✔ | ||
刀片有磁性 | 伤害物料 | ✔ | ||
刀片需要维护 | 维护刀片时产生划伤 | ✔ |
刀具的成本
刀具的成本不仅仅是购买的成本,更需要关注的是长期使用的综合成本
刀具的锋利度
刀片并不是越锋利越好,过于锋利不会增加效率,只会徒增风险
为什么安全
独特的刀片打磨技术让Slice刀具能够俐落的切割大部分材料的同时并保持安全。
安全刀具
独特的安全刀片让刀具不再是危险的代名词。